Merck
SYNC551190
Synthware West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
Sinónimos:
Synthware C551190, glass West condenser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C551190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNC551190-1EA04061832191744