SYNA551420
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A551420, cow distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A551420
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)