SIBNC
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
fabricante / nombre comercial
SIBNC
L × An
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)