QBD11162
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®12-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)