QBD11028
MAL-dPEG ®12-DSPE
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCNC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)O
InChI
1S/C75H140N3O24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-74(83)99-67-69(102-75(84)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)68-101-103(85,86)100-44-40-77-71(80)38-42-87-45-47-89-49-51-91-53-55-93-57-59-95-61-63-97-65-66-98-64-62-96-60-58-94-56
Clave InChI
NSUQHFQCPXYHBT-UPFDQZFOSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)