QBD10406
MAL-dPEG®4-(m-dPEG®12)3
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
arquitectura del polímero
shape: branched
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C106H202N6O50/c1-120-24-27-128-40-43-136-54-57-142-66-69-148-78-81-154-90-93-157-87-84-151-75-72-145-63-60-139-51-48-133-37-32-125-21-12-108-100(114)7-17-160-96-106(111-103(117)10-16-123-30-35-131-46-47-132-36-31-124-20-11-107-99(113)6-15-112-104(118)4
Clave InChI
NDEZSFRLBSRIHD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)