Merck
P58200
Sigma-Aldrich
syn-2-Pyridinealdoxime
≥99%
Sinónimos:
(E)-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, syn-2-Pyridine aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
mp
110-112 °C (lit.)
cadena SMILES
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
Clave InChI
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1