P42800
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
α-Picolinic acid, Pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
139-142 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?