OCNQSS560
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 560 nm, 1 μM
About This Item
Productos recomendados
concentración
1 μM
fluorescencia
λem 560 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.