Documentos clave
OCNQCK490
Sigma-Aldrich
EDC Conjugation Kit for Carboxylic Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 490 nm, for 4 conjugation
About This Item
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
fluorescencia
λem 490 nm
Descripción general
Components:
  • QSH
  • EDC
  • Coupling Buffer
  • Quenching Buffer
  • Storage Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
Información legal
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Stomach,large intestine,lymph node
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.