O2256
Oxolamine citrate salt
Sinónimos:
5-(2-[Diethylamino]ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole citrate salt, NSC 100298
About This Item
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCc1nc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O.C6H8O7/c1-3-17(4-2)11-10-13-15-14(16-18-13)12-8-6-5-7-9-12;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
RBZIGQJSMCOHSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Antiinflammatory agents
- Drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Effect on warfarin anticoagulant properties
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)