NORS33008
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-3-300-8
Parámetros
300 MHz frequency
Longitud
8 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
inclinación
±0.025 mm
concentricidad
±0.007 mm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.58 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)