N29902
Nonanoic acid
96%
Sinónimos:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
96%
form
liquid
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
137 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?