M47604
3-Methylglutaric acid
99%
Sinónimos:
β-Methylglutaric acid, 3-Methylpentanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
81-86 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
XJMMNTGIMDZPMU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)