Merck
L118680
N-PHENYL-N-(1-(2-PHENYLETHYL)-4-PIPERIDINYL)-3-(TRIMETHYLGERMYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H36GeN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
453.168
MDL number:
Other Notes