L084000
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
impurezas
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibilidad
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
Componentes
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?