Merck
L030080
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
Sinónimos:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
32-35 g/L (ETT content, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
compatibilidad
configured for ABI 3900
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
cadena SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Otras notas
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)