JKA0003
Y-PEG40K-Acetaldehyde
average Mn 40,000
Sinónimos:
Y-PEG-Acetaldehyde
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mol wt
average Mn 40,000
reaction suitability
reactivity: N-terminal amine reactive
reactivity: amine reactive
polymer architecture
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.