Key Documents
IDE200
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NC.13
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
packaging
pkg of 12 non-diced devices
manufacturer/tradename
IDE200
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)