HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Productos recomendados
Materiales
Microliter syringe
grado
for chromatography
Características
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
aguja D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.711 mm
aguja calibre
22s
volumen × L
10 μL × 43 mm
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)