Documentos clave
GF98371750
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
ET303100
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 983-717-50
size
100 × 100 mm
thickness
2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)