Merck
GF91585086
Chromium
foil, size 50 × 50 mm, thickness 0.5 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
CR000210
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 915-850-86
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.5 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)