GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
NJ096010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-130-19
weight
100 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)