Documentos clave
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Sinónimos:
AB200400
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 794-054-54
size
300 × 300 mm
thickness
2.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)