GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
Sinónimos:
FE020260
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 790-449-47
Diámetro
6 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)