GF78873070
Iron/Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), Fe60%/Ti40%, weight 20 g, condition alloy pre-cursor
Sinónimos:
FE156010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 788-730-70
weight
20 g
max. part. size
150 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)