GF78447707
Carbon - Vitreous
rod, 200mm, diameter 3.0mm, glassy carbon
Sinónimos:
Carbon - Vitreous, VC007915
About This Item
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 784-477-07
L × diám.
200 mm × 3.0 mm
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)