GF73477109
Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
Sinónimos:
TI006020
About This Item
Productos recomendados
assay
99.5%
form
powder
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 734-771-09
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
weight
500 g
max. part. size
150 (micron)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)