GF72913945
Gold
foil, thickness 0.0125 mm, diameter 8 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
AU000170
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 729-139-45
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diámetro
8 mm
grosor
0.0125 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)