GF71469939
Carbon
foil, 5x5mm, thickness 2.0mm, hOpg
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000620, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 714-699-39
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
5 × 5 mm × 2.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)