GF68896704
Silicone Elastomer
film, thickness 0.05 mm, size 150 × 200 mm, specification usp class vi
Sinónimos:
SI301050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 688-967-04
tamaño
150 × 200 mm
grosor
0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)