GF68522317
Terbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Terbium, TB000200
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 685-223-17
resistividad
116 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.025 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
densidad
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clave InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)