GF67909236
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
FP301340
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 679-092-36
L
0.5 m
thickness
0.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)