GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
Sinónimos:
AD106010
About This Item
Productos recomendados
form
powder (alloy pre-cursor)
manufacturer/tradename
Goodfellow 660-654-52
weight
50 g
max. part. size
63 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)