Documentos clave
GF65070569
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 1000g
Sinónimos:
AL146010
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
powder (alloy pre-cursor)
manufacturer/tradename
Goodfellow 650-705-69
weight
1000 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)