GF62345831
Rhenium
foil, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 0.76 mm
Sinónimos:
RE000214
About This Item
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 623-458-31
Longitud
0.5 m
bobina anchura
0.76 mm
grosor
0.025 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
densidad
21.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)