GF61507740
Yttrium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Yttrium, Y 000200
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 615-077-40
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.175 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)