GF58880739
Germanium
microfoil, 25x25mm, thinness 0.5μm, specific density 333μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Sinónimos:
Germanium, GE004700
About This Item
Ensayo
100%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 588-807-39
resistividad
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
densidad
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)