GF55688787
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 100 × 100 mm, clear
Sinónimos:
AC303076
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 556-887-87
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.76 mm
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)