Merck
GF53377230
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
Sinónimos:
TB006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Tb
Número de CAS:
Peso molecular:
158.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 533-772-30
resistivity
116 μΩ-cm, 20°C
weight
20 g
max. lump size
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
density
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)