GF49222582
Cerium
wire reel, 25mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinónimos:
Cerium, CE005110
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 492-225-82
resistividad
73 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
25 mm × 1.0 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
densidad
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clave InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)