Documentos clave
GF47951815
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Sinónimos:
AB112800
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
honeycomb
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 479-518-15
cubeta tamaño
6.35 mm
tamaño
600 × 600 mm
grosor
100 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)