GF47837065
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
Sinónimos:
B 006012
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 478-370-65
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
20 g
max. part. size
45 μm
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)