GF44445124
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
Sinónimos:
AL077940
About This Item
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 444-451-24
L
1000 mm
diameter
3.18 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)