Documentos clave
GF38657571
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 50 × 50 mm, temper hard
Sinónimos:
FE020268
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 386-575-71
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.18 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)