Documentos clave
GF33435277
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 5.0Mm, Length 5 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 5 mm, L 5 m, white
Sinónimos:
SI307950
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 334-352-77
L
5 m
diam.
5 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)