GF32136500
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinónimos:
FE228710
About This Item
Productos recomendados
descripción
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formulario
(mesh)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 321-365-00
diám. × grosor
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
tamaño
150 mm × 150 mm
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)