GF24569602
Aluminum
foam, 150x150mm, thickness 30mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL003860
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98.50%
Formulario
wire
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 245-696-02
resistividad
2.6548 μΩ-cm
tamaño × grosor
150x150 mm × 30 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)