GF20324865
Antimony
rod, 25mm, diameter 2.0mm, 99.99%
Sinónimos:
Antimony, SB007902
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 203-248-65
resistencia
41.7 μΩ-cm
L × diám.
25 mm × 2.0 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
densidad
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)