GF16888854
Copper
wire reel, 50m, diameter 0.1mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU005240
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 168-888-54
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
50 m × 0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)